SML2580
GNE-140
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(6R)-3-[(2-Chlorophenyl)thio]-5,6-dihydro-4-hydroxy-6-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-6-(3-thienyl)-2(1H)-pyridinone, (R)-3-(2-Chlorophenyl)sulfanyl-6-(4-morpholinophenyl)-6-(3-thienyl)piperidine-2,4-dione, GNE 140, GNE140
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
InChI key
SUFXXEIVBZJOAP-RUZDIDTESA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)