SML2430
Kdo2-Lipid A (KLA)
≥90% (HPLC)
Synonyma:
Di[3-deoxy-D-manno-octulosonyl]-lipid A (ammonium salt), KLA, Kdo2-LipidA
About This Item
Doporučené produkty
biological source
Escherichia coli
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@@]1(O[C@H]2[C@@H](O)C([C@H](O)CO)O[C@](C(O)=O)(OC[C@H]3O[C@@H](OC[C@H]4O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](NC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)O)=O)C(OC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)O)=O)[C@H]4O)C(NC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)OC(CCCCCCCCCCC)=O)=O)[C@@H](OC(C[C@@H](CCCCCCCCCCC)OC(CCCCC
Související kategorie
General description
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)