SML2416
HET0016
≥95% (HPLC)
Synonyma:
HET 0016, HET-0016, N′-(4-Butyl-2-methylphenyl)-N-hydroxymethanimidamide, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)-N′-hydroxyformamidine, N-(4-Butyl-2-methylphenyl)-N′-hydroxymethanimidamide, N-Hydroxy-N′-(4-n-butyl-2-methylphenyl)formamidine
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC1=CC=C(C(C)=C1)/N=C/NO
InChI
1S/C12H18N2O/c1-3-4-5-11-6-7-12(10(2)8-11)13-9-14-15/h6-9,15H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
LYNOGBKNFIHKLE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)