SML2242
FTBMT
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-[3-[[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-5-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-2-methylbenzamide
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(C1=CC=C(N2C(C)=NC(CC3=CC(F)=CC(C(F)(F)F)=C3)=N2)C=C1C)=O
InChI key
TYXSIXOYTBHZFA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)