Přeskočit na
A3085
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride
≥98% (TLC), powder, Na⁺/H⁺ antiport inhibitor
Synonyma:
EIPA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 830,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H18ClN7O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
299.76
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
5 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride,
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
202-205 °C (lit.)
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(C(C)C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-4-19(5(2)3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
InChI key
QDERNBXNXJCIQK-UHFFFAOYSA-N
Application
5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride has been used:
  • as a supplement in endothelial cell growth medium to incubate human lung microvascular endothelial cell
  • in Pluronic F-127 stock solution for Drosophila larval live-imaging
  • in choline chloride solution as an experimental perfusate, to study the effect of Na+/H+ inhibition on jejunal loop perfusion in vivo
Biochem/physiol Actions
Selective blocker of Na+/H+ antiport
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A5585D2926T3146
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340), SLC9A1(6548), SLC9A5(6553)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768), Slc9a1(24782), Slc9a2(24783), Slc9a3(24784), Slc9a4(24785)
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
mouse ... Pik3r1(18708)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. ¿Cuál es el IC50 de esta sustancia?
    1 answer
    1. This IC50 for this compound has not been determined. A brief search of the literature shows a fairly broad range in various organisms and/or tissue types. A more thorough literature search would be advised.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How can I store a solution of  5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride, Product A3085?
    1 answer
    1. We do not have solution stability information for  5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride.  The product is sensitive to light, particularly in solution. In general, drug solutions are best prepared immediately before use.  We recommend storing at -20°C in single use aliquots.
      Helpful?
  4. What can I use to make a solution of 5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride, Product A3085?
    1 answer
    1. We test solubility of 5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride in methanol (10 mg/mL), yielding a clear yellow solution.  It is also soluble in DMSO, and in dilute aqueous acid.  It is insoluble in water.
      Helpful?
  5. What concentration of Product A3085, 5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride, should I use in my experiment?
    1 answer
    1. We have the following references for the use of  5-(N-Ethyl-N-isopropyl)amiloride.  A review article mentions the use of EIPA at 1 micromolar to probe Na+ channels in rat alveolar epithelial cells; see: Matalon, S., et al., Biophysical and molecular properties of amiloride-inhibitable Na+ channels in alveolar epithelial cells. Am. J. Physiol., 271, L1-L22 (1996).  A study of the effects of EIPA on infarction in isolated rabbit hearts and cardiomyocytes has been reported; see: Sato, H., et al., The mechanism of protection from 5 (N-ethyl-N-isopropyl)amiloride differs from that of ischemic preconditioning in rabbit heart. Basic Res. Cardiol., 92, 339-350 (1997).