SML2177
S 38093-2
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-(3-((3aR,6aS)-hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)propoxy)benzamide hydrochloride, S 38093, S-38093, S38093
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]([C@]1([H])C2)(CCC1)CN2CCCOC3=CC=C(C(N)=O)C=C3.Cl
InChI
1S/C17H24N2O2.ClH/c18-17(20)13-5-7-16(8-6-13)21-10-2-9-19-11-14-3-1-4-15(14)12-19;/h5-8,14-15H,1-4,9-12H2,(H2,18,20);1H/t14-,15+;
InChI key
AFSVOZDCVFYWFG-KBGJBQQCSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)