SML2121
A-33
≥98% (HPLC)
Synonyma:
2-(4-{[2-(5-Chlorothiophen-2-yl)-5-ethyl-6-methylpyrimidin-4-yl]amino}phenyl)acetic acid, 2-[4-[[2-(5-Chloro-2-thienyl)-5-ethyl-6-methyl-pyrimidin-4-yl]amino]phenyl]acetic acid, 4-[[2-(5-Chloro-2-thienyl)-5-ethyl-6-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-benzeneacetic acid, A33
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O)CC1=CC=C(NC2=NC(C3=CC=C(Cl)S3)=NC(C)=C2CC)C=C1
InChI key
FDVSPBLZPJMXFV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)