SML3065
PFI-6
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-N-(2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl)-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)isoxazole-3-carboxamide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H21N3O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
391.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PFI-6 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of MLLT1/3. PFI-6 binds into the YEATS domain of MLLT1/3.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)