SML2027
L-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid propargyl amide
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-2-Oxo-N-2-propyn-1-yl-4-thiazolidinecarboxamide, OTC propargyl amide, OTC-PA
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CCNC([C@@H]1CSC(N1)=O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2S/c1-2-3-8-6(10)5-4-12-7(11)9-5/h1,5H,3-4H2,(H,8,10)(H,9,11)/t5-/m0/s1
InChI key
MWEQVHWJNCRXGP-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)