SML2025
AH-7614
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-Methyl-N-9H-xanthen-9-yl-benzenesulfonamide, AH 7614, Compound 39, NSC 31171, p-Toluenesulfonamide, N-xanthen-9-yl-
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(NC1C2=C(C=CC=C2)OC3=C1C=CC=C3)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C20H17NO3S/c1-14-10-12-15(13-11-14)25(22,23)21-20-16-6-2-4-8-18(16)24-19-9-5-3-7-17(19)20/h2-13,20-21H,1H3
InChI key
OZCQEUZTOAAWDK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)