SML1914
TUG-891
≥98% (HPLC)
Synonyma:
3-(4-((4-Fluoro-4-methyl-[1,1-biphenyl]-2-yl)methoxy)phenyl)-propanoic acid, 4-[(4-Fluoro-4′-methyl[1,1′-biphenyl]-2-yl)methoxy]-benzenepropanoic acid, TUG 891, TUG891
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)c3ccc(cc3)C)COc2ccc(cc2)CCC(=O)O
InChI
1S/C23H21FO3/c1-16-2-7-18(8-3-16)22-12-9-20(24)14-19(22)15-27-21-10-4-17(5-11-21)6-13-23(25)26/h2-5,7-12,14H,6,13,15H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
LPGBXHWIQNZEJB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)