SML2014
Deracoxib
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-[3-(Difluoromethyl)-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-[5-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, SC-046, SC-46, SC-59046
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)c1n[n](c(c1)c3cc(c(cc3)OC)F)c2ccc(cc2)[S](=O)(=O)N
InChI
1S/C17H14F3N3O3S/c1-26-16-7-2-10(8-13(16)18)15-9-14(17(19)20)22-23(15)11-3-5-12(6-4-11)27(21,24)25/h2-9,17H,1H3,(H2,21,24,25)
InChI key
WAZQAZKAZLXFMK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)