SML1901
ML348
≥98% (HPLC)
Synonyma:
ML 348, ML-348, N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-[4-(2-furoyl)-1-piperazinyl]acetamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)Cl)NC(=O)CN2CCN(CC2)C(=O)c3[o]ccc3
InChI
1S/C18H17ClF3N3O3/c19-13-4-3-12(18(20,21)22)10-14(13)23-16(26)11-24-5-7-25(8-6-24)17(27)15-2-1-9-28-15/h1-4,9-10H,5-8,11H2,(H,23,26)
InChI key
OXKNHBBDOIMFFQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)