SML1887
APX2009
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(2E)-2-[(3-methoxy-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methylidene]-N,N-diethylpentanamide, 2-[(1,4-Dihydro-3-methoxy-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)methylene]-N,N-diethyl-pentanamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(OC)=C(/C=C(CCC)/C(N(CC)CC)=O)C(C2=C1C=CC=C2)=O
InChI
1S/C21H25NO4/c1-5-10-14(21(25)22(6-2)7-3)13-17-18(23)15-11-8-9-12-16(15)19(24)20(17)26-4/h8-9,11-13H,5-7,10H2,1-4H3/b14-13+
InChI key
WEMXCNYTFZUFSB-BUHFOSPRSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)