O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-154-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc2cccc([N+]([O-])=O)c2[nH]1
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)
InChI key
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CRT0044876 targets the APE1 active site and inhibits 3′-phosphodiesterase and 3′-phosphatase activities.
CRT0044876 targets the apurinic endonuclease (APE1) active site and inhibits its 3′-phosphodiesterase and 3′-phosphatase activities—essential steps in excision repair—with minimal effects on endonuclease IV, BamH1 restriction endonuclease, or topoisomerase I even at concentrations as high as 100 μM. At non-cytotoxic concentrations, CRT0044876 potentiates the cytotoxicity of several DNA base-targeting compounds, with accumulation of apurinic sites.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C0496-10MG | 04061833217849 |
| C0496-50MG | 04061833217856 |