SML1635
Brassinin
≥98% (HPLC)
Synonyma:
Brassinine, Methyl N-(1H-indol-3-ylmethyl)-carbamodithioate, N-(1H-indol-3-ylmethyl)-carbamodithioic acid methyl ester
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S=C(SC)NCC1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C11H12N2S2/c1-15-11(14)13-7-8-6-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-6,12H,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
QYKQWFZDEDFELK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)