Hlavní dokumenty
SML1604
Sigma-Aldrich
NDB
≥98% (HPLC)
Synonyma:
Benzamide, 2,6-dichloro-4-(dimethylamino)-N-[3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-N-(phenylmethyl)-, N-Benzyl-N-(3-tert-butyl-4-hydroxy-phenyl)-2,6-dichloro-4-dimethylamino-benzamide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H28Cl2N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
471.42
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C1=CC(Cl)=C(C(N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC(C(C)(C)C)=C(O)C=C3)=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C26H28Cl2N2O2/c1-26(2,3)20-13-18(11-12-23(20)31)30(16-17-9-7-6-8-10-17)25(32)24-21(27)14-19(29(4)5)15-22(24)28/h6-15,31H,16H2,1-5H3
InChI key
IDACWMHIKWNAEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NDB is a selective antagonist of human Farnesoid X receptor α (FXRα) that effectively modulates FXRα down-stream genes.
NDB is a selective antagonist of human Farnesoid X receptor α.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)