SML1529
Erdosteine
≥98% (HPLC), powder, mucolytic agent
Synonyma:
({2-Oxo-2-[(2-oxotetrahydro-3-thienyl)amino]ethyl}sulfanyl)acetic acid, 2-[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]acetic acid
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Erdosteine, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1CCC(C1=O)NC(=O)CSCC(=O)O
InChI
1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
QGFORSXNKQLDNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)