SML1152
GSK137647A
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-Methoxy-N-(2,4,6-trimethylphenyl)-benzenesulfonamide, N-Mesityl-4-methoxybenzenesulfonamide
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(NS(C2=CC=C(OC)C=C2)(=O)=O)C(C)=CC(C)=C1
InChI
1S/C16H19NO3S/c1-11-9-12(2)16(13(3)10-11)17-21(18,19)15-7-5-14(20-4)6-8-15/h5-10,17H,1-4H3
InChI key
FQUAFMNPXPXOJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)