SML0650
Risedronate sodium
≥97% (HPLC)
Synonyma:
P,P′-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid sodium, Sodium risedronate, [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid] monosodium salt
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])(O)[C@]([P](=O)(O)O)(O)Cc1cnccc1
InChI
1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)