SML0632
Fialuridine
≥98% (HPLC), powder, nucleoside analog
Synonyma:
1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodo-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, FIAU
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Fialuridine, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C(NC(C(I)=C2)=O)=O
InChI
1S/C9H10FIN2O5/c10-5-6(15)4(2-14)18-8(5)13-1-3(11)7(16)12-9(13)17/h1,4-6,8,14-15H,2H2,(H,12,16,17)/t4-,5+,6-,8-/m1/s1
InChI key
IPVFGAYTKQKGBM-BYPJNBLXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.