SML0481
Qc1
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-N-(phenylmethyl)-2-thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-7-quinazolinecarboxamide
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2C(=S)Nc3cc(ccc3C2=O)C(=O)NCc4ccccc4
InChI
1S/C23H16F3N3O2S/c24-23(25,26)16-7-4-8-17(12-16)29-21(31)18-10-9-15(11-19(18)28-22(29)32)20(30)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-12H,13H2,(H,27,30)(H,28,32)
InChI key
IFNVTSPDMUUAFY-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)