SML0310
Tryptanthrin
≥98% (HPLC)
Synonyma:
Couroupitine A, Indolo(2,1-b)quinazoline-6,12-dione, NSC 349447, Tryptanthrine
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=NC3=CC=CC=C3C(N2C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H
InChI key
VQQVWGVXDIPORV-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)