Hlavní dokumenty
SCP0262
Sigma-Aldrich
Z-Phe-Ala-OH
≥99% (TLC), powder
Synonyma:
Z-Phe-Ala, N-Cbz-Phe-Ala, Z-L-phenylalanyl-L-alanine
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
370.40
Beilstein/REAXYS Number:
4210469
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
Název produktu
Z-Phe-Ala-OH,
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
form
powder
mol wt
370.41
solubility
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N2O5/c1-14(19(24)25)21-18(23)17(12-15-8-4-2-5-9-15)22-20(26)27-13-16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3,(H,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t14-,17-/m0/s1
InChI key
LEJTXQOVOPDGHS-YOEHRIQHSA-N
Application
Cathepsin A substrate
Packaging
pack of 5g and 25g
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)