Please see the links below for the Product Information Sheet which is located in the 'DOCUMENTATION' section under 'More Documents':
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c9268#product-documentation
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/422/794/c9268enz.pdf
Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 580,00 Kč |
2500 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 960,00 Kč |
5000 units | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 12 600,00 Kč |
O této položce
3 580,00 Kč
grade
Proteomics Grade
form
ready-to-use solution
quality
(Type II-PMSF treated)
specific activity
≥50 units/mg protein
mol wt
~35 kDa
purified by
2× crystallization
impurities
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrypsin, ≤10 BAEE units/mg protein trypsin
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥125 units/mg protein | specific activity ≥6 units/mL packed gel, 25 °C | specific activity ≥10,000 BAEE units/mg protein |
| grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade - | grade Proteomics Grade |
| form ready-to-use solution | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| mol wt ~35 kDa | mol wt 34,000 Da± 600 | mol wt ~35,250 | mol wt 23.8 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| impurities ≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrypsin, ≤10 BAEE units/mg protein trypsin | impurities - | impurities - | impurities - |
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-88-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
In which solution and at what concentration should this product be reconstituted? How long is the stock solution stable and how should it be stored?