Hlavní dokumenty
SCP0097
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C34H37N9O11
Molekulová hmotnost:
747.71
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
Caspase Substrate,
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥80%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C