Merck
SAE0181
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide
pNA-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), lyophilized
Synonyma:
3CL protease peptide, COVID-19 detection, Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide, pNA-Peptide substrate, lyophilized
Quality Segment
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
This peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro), . This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer.
Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the free pNA group from the peptide (sequence TSAVLQ) with maximum absorption peak at 405 nm (A4051μM = 0.00916)
Peptide sequence: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)