SAB5700033
Anti-CSF1 antibody produced in rabbit
Synonyma:
CSF-1, CSF1, MCSF
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
29
47
60
species reactivity
human
concentration
3.66 mg/ml
technique(s)
flow cytometry: 1:20-1:50
immunofluorescence: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSF1(1435)
Související kategorie
General description
Immunogen
Physical form
Storage and Stability
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)