SAB5600278
Anti-Rabbit IgG Fab-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG01, purified immunoglobulin
Synonyma:
Fab region of Rabbit IgG
About This Item
Doporučené produkty
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
RMG01, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
rabbit
technique(s)
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Související kategorie
Specificity
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)