SAB5202650
Monoclonal Anti-Dityrosine-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 7D4
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7D4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Storage temp.
−20°C
target post-translational modification
tyrosination (di-Tyr)
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)