SAB5202538
Monoclonal Anti-Malondialdehyde-FITC antibody produced in mouse
clone 6H6
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
1.0 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)