SAB4701098
Monoclonal Anti-CD3-APC antibody produced in mouse
clone APA1/1
Synonyma:
CD3 epsilon chain, CD3epsilon, IMD18, T3E
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
APA1/1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
0.1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
accession no.
BC049847
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
Související kategorie
General description
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)