SAB4700910
Monoclonal Anti-CD41 antibody produced in rat
clone MWReg30
Synonyma:
GPIIb, GPalpha Iib, Integrin alpha-Iib, Platelet GPIIb, Platelet membrane glycoprotein Iib
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rat
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MWReg30, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
accession no.
NM_010575.2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Itga2b(16399)
Související kategorie
General description
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)