SAB4700088
Monoclonal Anti-CD8-PE antibody produced in mouse
clone MEM-31, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MEM-31, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD8(925)
Související kategorie
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)