SAB4502553
Anti-Paxillin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyma:
PAX-1, PAXI, Paired box protein Pax-1, paxillin, paxillin α
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 64 kDa
species reactivity
rat, mouse, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PXN(5829)
Související kategorie
General description
Immunogen
Immunogen Range: 85-134
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sortimentní položky
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Vysoko titrované lentivirové částice obsahující beta-aktin, alfa-tubulin a vimentin používané pro analýzu proteinů struktury cytoskeletu v živých buňkách.