SAB3700490
Anti-HAMSTER IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyma:
HRP
About This Item
Doporučené produkty
biological source
goat
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
hamster
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Související kategorie
Specificity
Immunogen
Physical properties
Physical form
Reconstitution
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)