SAB3700216
Anti-Chicken IgG (H+L), F(ab′)2 fragment antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
chicken
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Související kategorie
Specificity
Immunogen
Physical properties
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)