SAB3500663
Anti-LRRTM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
mol wt
65 kDa
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRRTM4(80059)
Související kategorie
Immunogen
Features and Benefits
Linkage
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)