SAB1306083
ANTI-GST TAG antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyma:
Green Fluorescent Protein
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
western blot: 1:1000
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)