SAB1305535
MONOCLONAL ANTI-MYC TAG antibody produced in mouse
clone 9E10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyma:
Tag from c-Myc protein
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
western blot: 1:2,000
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Související kategorie
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
recommended
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)