SAB1303865
ANTI-GLUT2 (SLC2A2) (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyma:
GLUT-2, Glucose transporter type 2, liver
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
57359 Da
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC2A2(6514)
Související kategorie
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)