SAB1300210
Anti-DKK2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyma:
Anti-Dickkopf related protein-2
Vybrat velikost
Vybrat velikost
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI accession no.
Související kategorie
General description
Immunogen
This polyclonal antibody was raised against a peptide corresponding to a sequence selected for the C-terminal region of human DKK2.
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Osvědčení o analýze (COA)
Potřebujete ukázkové osvědčení o analýze?
Toto je ukázkové osvědčení o analýze (COA), které nemusí odpovídat nedávno vyrobené šarži tohoto konkrétního produktu.