SAB1105828
Anti-SPATA2 (341-354) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyma:
Anti-KIAA0757, Anti-PD1, Anti-Spermatogenesis associated 2, Anti-Tamo
About This Item
Doporučené produkty
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt ~58 kDa
species reactivity
human
technique(s)
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SPATA2(9825)
Související kategorie
Immunogen
Physical form
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)