S6790
Sigmacell Cellulose
Type 101, Highly purified, fibers
Synonyma:
Cellulose, Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
type
Type 101
form
fibers
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Související kategorie
Application
Reconstitution
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)