Hlavní dokumenty
RAB0208
Sigma-Aldrich
Obestatin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
input
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GHRL(51738)
General description
The Obestatin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Obestatin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
Immunogen
Obestatin, synthetic peptide
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • RABHRP3HRP-StreptavidinBezpečností list
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Navštívit knihovnu dokumentů
An Evaluation of Acylated Ghrelin and Obestatin Levels in Childhood Obesity and Their Association with Insulin Resistance, Metabolic Syndrome, and Oxidative Stress.
Razzaghy-Azar M
Journal of clinical medicine, 5, E61-E61 (2016)
Yongfeng Yang et al.
Behavioral and brain functions : BBF, 8, 11-11 (2012-03-01)
Ghrelin (GHRL) is a pivotal peptide regulator of food intake, energy balance, and body mass. Weight gain (WG) is a common side effect of the atypical antipsychotics (AAPs) used to treat schizophrenia (SZ). Ghrelin polymorphisms have been associated with pathogenic
Philippe Zizzari et al.
Endocrinology, 148(4), 1648-1653 (2007-01-06)
Administration of ghrelin, an endogenous ligand for the GH secretagogue receptor 1a (GHSR 1a), induces potent stimulating effects on GH secretion and food intake. However, more than 7 yr after its discovery, the role of endogenous ghrelin remains elusive. Recently