PZ0349
PF-04449613
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(R)-6-(1-(3-Phenoxyazetidin-1-yl)ethyl)-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one, 1,5-Dihydro-6-[(1R)-1-(3-phenoxy-1-azetidinyl)ethyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 6-[(1R)-1-(3-Phenoxyazetidin-1-yl)ethyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, PF 4449613, PF-9613
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)