PZ0281
PF-05212384
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-(4-((4-(Dimethylamino)piperidin-1-yl)carbonyl)phenyl)-3-(4-(4,6-dimorpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)urea, Gedatolisib, PKI-587
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
N6(CCOCC6)c1nc(nc(n1)c3ccc(cc3)NC(=O)Nc4ccc(cc4)C(=O)N5CCC(CC5)N(C)C)N2CCOCC2
InChI
1S/C32H41N9O4/c1-38(2)27-11-13-39(14-12-27)29(42)24-5-9-26(10-6-24)34-32(43)33-25-7-3-23(4-8-25)28-35-30(40-15-19-44-20-16-40)37-31(36-28)41-17-21-45-22-18-41/h3-10,27H,11-22H2,1-2H3,(H2,33,34,43)
InChI key
DWZAEMINVBZMHQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)