Hlavní dokumenty
792454C
Avanti
16:0-18:1(n10) PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
1-palmitoyl-2-(8Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H82NO8P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
760.08
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
assay
>99% (TLC)
form
chloroform solution
packaging
pkg of 1 × 1 mL
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
concentration
10 mg/mL in chloroform
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
lipidomics
metabolomics
lipid type
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC/C=C\CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI key
FNCGJGDCVBZNMN-GPIBEQEUSA-N
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792454C-10mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)