PZ0114
PD-166866
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-[2-Amino-6-(3,5-dimethoxyphenyl)-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-3-tert-butyl urea
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
color
off-white to light tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(c1)-c2cc3cnc(N)nc3nc2NC(=O)NC(C)(C)C
InChI
1S/C20H24N6O3/c1-20(2,3)26-19(27)25-17-15(8-12-10-22-18(21)24-16(12)23-17)11-6-13(28-4)9-14(7-11)29-5/h6-10H,1-5H3,(H4,21,22,23,24,25,26,27)
InChI key
NHJSWORVNIOXIT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology