P8538
Protein Kinase Cδ isozyme human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Synonyma:
Ca2+-activated phospholipid-dependent serine-threonine kinase δ isozyme human, PKCδ human
About This Item
Doporučené produkty
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Level
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
74-79 kDa by SDS-PAGE
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PRKCD(5580)
Biochem/physiol Actions
Phosphorylation appears to be an important mechanism of regulation of all PKCs. PKC plays a role in the regulation of cell transformation, growth, differentiation, ruffling, vesicle trafficking, apoptosis and gene expression.
Unit Definition
Physical form
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?